Learn More
Saponine, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
Spécification
Spécification
| CAS | 8047-15-2 |
| Couleur | Blanc à jaune |
| pH | 4 to 7 |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Numéro MDL | 81981 |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Solide |