Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saponine, pract. de Quillaja Saponaria Molina
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Saponin |
| Note relative au nom | pract. |
| Absorbance | (c=20, water) (1 cm cell), (c=20, water) (1 cm cell) at 0nm, 2 max. at 520nm |
| Couleur | Red to Tan |
| pH | 3.8 to 4.6 (20% soln.) |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 g |
| Merck Index | 14, 8365 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in diluted alcohol. 20% Solubility in water |
| Afficher plus |