Learn More
Saponine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463098 100 g 100g
11453098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18820.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24€
    96.65€ / 100g
    Économisez 17.59€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 8047-15-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un glycoside utilisé pour perméabiliser la membrane cellulaire. La saponine est utilisée comme suppléments alimentaires et nutraceutiques et comme adjuvants dans la production de vaccins. Elle trouve son application dans les secteurs alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Elle est utilisée comme savon liquide, polisseur de bijoux, détergent, shampoing pour animaux de compagnie, surfactant et agent mouillant. Elle est également impliquée comme anti-microbe pour traiter le paludisme, le cholestérol bas, le soutien au système immunitaire, dans la résistance des os et l’hyper-tension. De plus, elle est utilisée comme aliment pour animaux et comme nettoyant automobile.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8047-15-2
Numéro MDL MFCD00081981
Spécification
Nom chimique ou matériau Saponin
Point de fusion 158°C (decomposition)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Saponin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Saponins