Learn More
Saponins, MedChemExpress
Description
Saponins (Saponin) is a class of chemical compound of glycosides found in particular abundance in various plant species. In plants, Saponins may serve as anti-feedants, and to protect the plant against microbes and fungi.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Saponins |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 8047-15-2 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Saponin |
| Informations sur la solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | [Saponins] |
| Afficher plus |