Learn More
Greiner Bio-One Cône de pipette Sapphire, non stérile
Code produit 17575955
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
300 μl
1 000 μl
1 250 μl
Graduations:
0,5, 2, 10 μl
10, 50, 100 μl
200, 500, 1000 μL
200, 500, 1000, 1250 μL
Longueur (métrique):
31 mm
51 mm
60,2 mm
82 mm
99 mm
Longueur (impériale):
1,22 in
2,01 in
2,37 in
3,23 in
3,9 in
Conditionnement:
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Longueur (métrique) Longueur (impériale) unitSize
17575955 10 μl 0,5, 2, 10 μl 31 mm 1,22 in 960 pièces
17585965 200 μl 10, 50, 100 μl 51 mm 2,01 in 960 pièces
17515975 300 μl 10, 50, 100 μl 60,2 mm 2,37 in 960 pièces
17575975 1 000 μl 200, 500, 1000 μL 82 mm 3,23 in 960 pièces
17505985 1 250 μl 200, 500, 1000, 1250 μL 99 mm 3,9 in 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17575955 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 771354
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cônes de pipette Greiner Bio-One Sapphire - Conviennent à toutes les pipettes, exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables et non cytotoxiques.
  • Conviennent à toutes les pipettes courantes, y compris les pipettes multicanaux
  • Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) détectables
  • Non cyctotoxiques
  • Précision& précision selon ISO 8655
  • En PP vierge hautement transparent
  • Graduations faciles à lire pour vérifier rapidement le volume
  • Traçabilité totale
  • Fabriqués dans l’UE (Autriche) et testés conformément aux normes internationales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Étalon
Longueur (impériale) 1,22 in
Longueur (métrique) 31 mm
Certifications/Conformité ISO 9001 ; ISO 8655-6 ; ISO 10993-5
Déclaration de pureté Exempts de DNase/RNase/ADNh/inhibiteurs de PCR/pyrogènes (endotoxines) ; non cytotoxiques
À utiliser avec (application) Distribution manuelle de liquides
Format Recharge
Quantité 4800 Paquets
Code couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Socorex, Marque, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graduée Oui
Gamme de produits Saphir
Matériau Polypropylène
Graduations 0,5, 2, 10 μl