Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 1,5 mm
Produktkod. 11306019
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
100 unités
25 unités
5 unités
Förpackningsstorlek:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
11306019 100 unités 100 pièces
15411767 5 unités 5 pièces
11396009 25 unités 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11306019 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042065.KN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    523.00€
    470.65€ / 100 pièces
    Économisez 52.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Mineral
Diamètre (métrique) 1.5 mm
Qualité Grade 25
Quantité 100 unités
Type d’échantillon Sapphire Sphere
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.