Learn More
Thermo Scientific Chemicals Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 1,5 mm
Code produit 15411767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unités
25 unités
5 unités
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411767 5 unités 5 pièces
11306019 100 unités 100 pièces
11396009 25 unités 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411767 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 042065.KJ
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mineral
Diamètre (métrique) 1.5 mm
Qualité Grade 25
Quantité 5 unités
Type d’échantillon Sapphire Sphere