Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat saphir
Code produit 15483925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’échantillon:
Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides
Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’échantillon Conditionnement
15483925 Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal 1 pièce
15493925 Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483925 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 045021.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Les substrats de saphir sont des composés purs exempts de pores
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Épaisseur : 0,432 mm (0,017 po)
  • Diamètre : 50,8 mm (2 po)
  • Rotation de l’axe C.
  • Crystal unique
  • Couleur : Bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat saphir, monocristal HEMCOR
Description EPI poli des deux côtés
Diamètre (métrique) 50.8 mm
Dimensions de l’échantillon 50,8 mm de diamètre x 0,432 mm d’épaisseur
Épaisseur 0,432 mm
Type d’échantillon Sapphire Substrate, HEMCOR Single Crystal