Learn More
Thermo Scientific Chemicals Substrat Saphir, EPI poli sur deux côtés, axe C, monocristal HEMCOR
Code produit 15463925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
5 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463925 1 de chaque 1 pièce
15473925 5 de chaque 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463925 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 045020.KT
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mineral
Description EPI poli des deux côtés
Diamètre (métrique) 50.8 mm
Quantité 1 de chaque
Dimensions de l’échantillon 50,8 mm de diamètre x 0,332 mm d’épaisseur
Épaisseur 0,332 mm
Type d’échantillon Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides