Learn More
Sapropterin dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16478298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478298 10 mg
16454187 50 mg
16438036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16478298 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0124A
MedChemExpress Sapropterin ((6R)-BH4) dihydrochloride is a synthetic form of BH4 that is approved for the treatment of BH4 responsive PKU.
Sapropterin ((6R)-BH4) dihydrochloride is a synthetic form of BH4 that is approved for the treatment of BH4 responsive PKU.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sapropterin dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 69056-38-8
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H17Cl2N5O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme (6R)-BH4 dihydrochloride(6R)-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (318.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N)NC2=C1N[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C)CN2.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 314.17
Poids de la formule 314.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research