Learn More
Saquinavir, MedChemExpress
Code produit 16497258
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497258 10 mg
16477226 100 mg
16453277 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16497258 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY1700710mg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Saquinavir(Ro 31-8959) is an HIV Protease inhibitor used in antiretroviral therapy. Saquinavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.36 μM.
Saquinavir(Ro 31-8959) is an HIV Protease inhibitor used in antiretroviral therapy. Saquinavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.36 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Saquinavir
CAS 127779-20-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H50N6O5
Quantité 10 mg
Synonyme Ro 31-8959
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (149.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](O)CN2[C@H](C(NC(C)(C)C)=O)C[C@@](CCCC3)([H])[C@@]3([H])C2)=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 670.84
Poids de la formule 670.84
Pourcentage de pureté 98.07%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus