Learn More
Mésylate de saquinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15567729 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15567729 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15567729 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Mésylate de saquinavir, 98 %, C38H50N6O5.CH4O3S, numéro CAS-149845-06-7, invirase, unii-uhb9z3841a, initiative VIH de mésylate de saquinavir, mésylate de saquinavir, dsstox_cid_3835, sel de monométhanesulfonate de saquinavir, fortovase, saquinavir, mésylate, mésilate de saquinavir, invirase tn, 100 mg, 97,5 % min. (HPLC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Saquinavir mesylate
CAS 149845-06-7
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Formule moléculaire C38H50N6O5·CH4O3S
Quantité 100 mg
Synonyme saquinavir mesylate, invirase, fortovase, saquinavir mesilate, saquinavir, mesylate, unii-uhb9z3841a, saquinavir monomethanesulfonate salt, saquinavir mesylate aids initiative, invirase tn, dsstox_cid_3835
Clé InChI IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C1CC2CCCCC2CN1CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C(CC(=O)N)NC(=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4)O.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S)-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isoquinolin-2-yl]-3-hydroxy-1-phénylbutan-2-yl]-2-(quinoline-2-carbonylamino)butanédiamide;méthanesulfonic
Poids moléculaire (g/mol) 766.95
CID PubChem 60934
ChEBI CHEBI:32121
Poids de la formule 766.95
Pourcentage de pureté 98%