Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosine, 98 %
Code produit 10235630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235630 100 g Flacon en plastique 100g
10041860 500 g Flacon en plastique 500g
11905341 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10235630 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 157741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.05€
    36.65€ / 100g
    Économisez 7.40€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-97-1
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00004279
Clé InChI FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-Methylglycine
CID PubChem 1088
ChEBI CHEBI:15611
Nom IUPAC Acide 2-(méthylamino) acétique
SMILES CNCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarcosine
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Forme physique Cristaux ou poudre
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3NHCH2CO2H
Eau 2% max.
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté ≥97.5% (total base)