Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosine, 98 %
Code produit 11422018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422018 100 g 100g
11432018 500 g 500g
11442018 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422018 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14594.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 107-97-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
A type 1 glycine transporter inhibitorSarcosine is used in the production of biodegradable surfactants and toothpastes. It is used as an intermediate in the synthesis of antienzyme agents. It is found to be a marker for prostate cancer bioagression. It acts as a biochemical reagent, dye stabilizer, daily chemical, amino acid surfactants, health drugs fatigue recovery agent and so on. It is involved in the preparation of N-methyl-glycine ethyl ester by reacting with ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur des transporteurs de la glycine de type 1, la sarcosine est utilisée dans la production de surfactants et de dentifrices biodégradables. Elle est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse d’agents antienzymatiques. Il s’agit d’un marqueur pour le cancer de la prostate. Il agit comme réactif biochimique, stabilisateur de colorant, produit chimique quotidien, surfactant d’acides aminés, agent pharmaceutique de récupération de la fatigue, etc. Il participe à la préparation de l’ester éthylique de N-méthyl-glycine par réaction avec l’éthanol.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le méthanol Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-97-1
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00004279
Clé InChI FSYKKLYZXJSNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sarcosine, n-methylglycine, sarcosinic acid, methylglycine, glycine, n-methyl, methylaminoacetic acid, n-methylaminoacetic acid, sarcosin, 2-methylamino acetic acid, methylamino acetic acid
CID PubChem 1088
ChEBI CHEBI:15611
Nom IUPAC Acide 2-(méthylamino) acétique
SMILES CNCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarcosine
Point de fusion ∼208°C (decomposition)
pH 6.1
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1699442
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8373
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98%