Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sarcosine, 98 %
Description
A type 1 glycine transporter inhibitorSarcosine is used in the production of biodegradable surfactants and toothpastes. It is used as an intermediate in the synthesis of antienzyme agents. It is found to be a marker for prostate cancer bioagression. It acts as a biochemical reagent, dye stabilizer, daily chemical, amino acid surfactants, health drugs fatigue recovery agent and so on. It is involved in the preparation of N-methyl-glycine ethyl ester by reacting with ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibiteur des transporteurs de la glycine de type 1, la sarcosine est utilisée dans la production de surfactants et de dentifrices biodégradables. Elle est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse d’agents antienzymatiques. Il s’agit d’un marqueur pour le cancer de la prostate. Il agit comme réactif biochimique, stabilisateur de colorant, produit chimique quotidien, surfactant d’acides aminés, agent pharmaceutique de récupération de la fatigue, etc. Il participe à la préparation de l’ester éthylique de N-méthyl-glycine par réaction avec l’éthanol.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou le méthanol Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Sarcosine |
| Point de fusion | ∼208°C (decomposition) |
| pH | 6.1 |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1699442 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,8373 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,methanol. Slightly soluble in ether. |
| Poids de la formule | 89.09 |
| Mehr anzeigen |