Learn More
Sarcosine, TRC
Code produit 30011147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011147 25 g 25g
30004363 50 mg 50mg
30008126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011147 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS14050025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-97-1
Formule moléculaire C3 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Synonyme N-Methylglycine, Sarcosine (8CI), N-Methylglycine, (Methylamino)acetic acid, (Methylamino)ethanoic acid, 2-(Methylamino)acetic acid, Acetic acid, (methylamino)-, Methylglycine, N-Methylaminoacetic acid, Sarcosin, Sarcosinic acid
Nom IUPAC Acide 2-(méthylamino) acétique
SMILES CNCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sarcosine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)
Quantité 25 g
Poids de la formule 89.0477
Pourcentage de pureté >95%