Learn More
Sardomozide dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16465838
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465838 10 mg
16448497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16465838 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13746B
MedChemExpress Sardomozide dihydrochloride is an S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC) inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Sardomozide dihydrochloride is an S-adenosylmethionine decarboxylase (SAMDC) inhibitor with an IC50 of 5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sardomozide dihydrochloride
CAS 138794-73-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H16Cl2N6
Quantité 10 mg
Synonyme CGP 48664A
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (82.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (32.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(C1=CC=CC2=C1CC/C2=N\NC(N)=N)N.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 303.19
Poids de la formule 303.19
Pourcentage de pureté 97.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death