Learn More
Saridegib, MedChemExpress
Code produit 16429637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16429637 5 mg -
16487088 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16429637 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16587
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Saridegib is a potent and specific inhibitor of Smoothened (Smo), a key signaling transmembrane protein in the Hedgehog (Hh) pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau Saridegib
CAS 1037210-93-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H48N2O3S
Quantité 5 mg
Synonyme IPI-926 Patidegib
SMILES CC1=C(C[C@@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]2(C)CC[C@@H](NS(C)(=O)=O)C4)[C@@]3([H])CC[C@@]([C@@H]5C)(C1)O[C@@]6([H])[C@@]5([H])NC[C@@H](C)C6
Poids moléculaire (g/mol) 504.77
Poids de la formule 504.77
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death