Learn More
Sarkosyl, Fisher BioReagents
Description
- Le sarkosyl est un détergent anionique utilisé pour la lyse cellulaire lors de l’extraction de l’ARN
- Convient également à la solubilisation des protéines membranaires
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sarkosyl |
| Couleur | Blanc |
| CAS | 137-16-6 |
| Forme physique | Solide |
| Point de fusion | 45°C |
| pH | 7.5 to 8.5 |
| Quantité | 500 g |
| Identification | Pass Test |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥95 % |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Lauroylsarcosine sodium salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.