Learn More
Proteintech™ Kit ELISA pour protéine N du SARS-CoV-2
Tous les produits Proteintech Produits
Click to view available options
Sensibilité du dosage:
38 pg/ml
Conditionnement:
96 tests
Description
- KE30007 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide
- Le kit ELISA pour protéine N SARS-CoV-2 doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de la protéine N SARS-CoV-2 endogène.
- Le dosage reconnaît la protéine N SARS-CoV-2 humaine. Un anticorps spécifique à la protéine N SARS-CoV-2 a été pré-enduit sur les micropuits.
- La protéine N SARS-CoV-2 dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation
- Après un lavage extensif, un autre anticorps spécifique à la protéine N SARS-CoV-2 est ajouté pour détecter la protéine N SARS-CoV-2 capturée
- Pour le développement du signal, un anticorps conjugué à la peroxydase de raifort (HRP) est ajouté, suivi du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB)
- La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | NC_045512 |
| Plage de dosage | 375 à 6 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 38 pg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 13485 |
| Méthode de détection | ELISA sandwich, double anticorps |
| Format du kit d’immunoessai | Kit ELISA enduit |
| Type d’échantillon | plasma, Sérum |
| Substrat | DAB |
| Qualité du kit d’immunoessai | Solide |
| Coefficient de variation inter-dosage | <10% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 96TEST SARS-CoV-2 N protein ELISA Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine