Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP14 (YP_009724309.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | NSP14 |
| Numéro d’adhésion | YP_009724309.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formule | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Type d’insert | 1600 bp |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | SARS-CoV-2 |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |