Learn More
R&D Systems™ SARS-CoV-2 NSP16 (YP_009725311.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | NSP16 |
| Numéro d’adhésion | YP_009725311.1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | SARS-CoV-2 |
| Quantité | 10 μg |