missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sarsasapogenin, MedChemExpress
Description
Sarsasapogenin is a sapogenin from the Chinese medical herb Anemarrhena asphodeloides Bunge, with antidiabetic, anti-oxidative, anticancer and anti-inflamatory activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sarsasapogenin |
| CAS | 126-19-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H44O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Parigenin Sarsagenin |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H]1[C@]2(OC[C@@H](C)CC2)O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC[C@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@]31[H] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.64 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?