Learn More
Sartorius Sartobind Laboratoire IEX D75
Code produit 15972680 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2.1 mL
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15972680 2.1 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15972680 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 93IEXD42DB12V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    266.27€ / 2 pièces
    Économisez 17.73€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Sartobind™ Les unités de laboratoire sont disponibles avec des échangeurs d'anions forts ou faibles (Q et D) et des échangeurs de cations forts (S) dans trois volumes de lit allant de 0,41 à 2,8 mL. Sartobind™ Les unités de laboratoire permettent une manipulation simple et sans équipement à l'aide d'une seringue ou peuvent être facilement connectées à FPLC systèmes de purification automatisée.
  • Prêt pour le traitement Sartobind™ Adsorbeurs à membrane Sartobind™ Les adsorbeurs à membrane de laboratoire pour la chromatographie par échange d'ions sont des unités prêtes à l'emploi sous forme de filtre seringue.
  • Ils sont basés sur la technologie macroporeuse brevetée Sartobind™ membranes, avec des ligands échangeurs d'anions ou de cations liés de manière covalente à toute la surface interne des pores. Il en résulte une matrice de chromatographie sur support présentant des débits supérieurs et une capacité de liaison élevée.
  • La liaison covalente des ligands échangeurs d'ions à la membrane est très stable, permettant de nombreux cycles de réutilisation sans perte de capacité de liaison. De plus, ces unités utilisent la même plateforme d'adsorbeur à membrane que celle que l'on trouve dans Sartobind™ capsules et cassettes, ce qui les rend idéales pour les travaux de recherche et développement, avant une mise à l'échelle pratique pour la fabrication.
  • Polyvalence ultime Sartobind™ Les unités de laboratoire pour l'échange d'ions sont disponibles avec des échangeurs d'anions forts ou faibles (Q et D) et des échangeurs de cations forts (S), et dans trois volumes de lit, allant de 0,41 à 2,8 mL, correspondant à des capacités de liaison dynamiques comprises entre 12 et 80 mg de protéines par unité.
  • Équipé de connecteurs Luer Lock standard, Sartobind™ Les unités de laboratoire permettent une manipulation simple et sans équipement à l'aide d'une seringue, ou peuvent être facilement connectées à FPLC systèmes de purification automatisée. Ces unités sont compatibles avec la plupart des tampons de chromatographie courants et peuvent être réutilisées 1 000 fois, garantissant ainsi une rentabilité élevée.
  • Temps de cycle considérablement réduits
  • Obtenez des rendements plus élevés en moins de temps
  • Purifiez sans équipement ou avec un FPLC système
  • Caractéristiques:
    • Ligand : diéthylamine
    • Protéine de référence : BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 2.1 mL
Volume mort 1.3 mL
Description Reference protein: Bovine serum albumin
Jetable Réutilisable
Type de filtre Filtre pour seringues à air
Matériau Polyester
Matériau (membrane) Cellulose
Porosité 5 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 75 cm2
Matériau de boîtiers Polysulfone
Type de membrane Échangeur d'anions faible
Nb par paquet 2/pk.
Type Adsorbeur à membrane
Volume (métrique) 2.1 mL
Diamètre (métrique) 25 mm
À utiliser avec (équipement) Seringue