Learn More
Sartorius Sartobind™ Kit adaptateur pour système LC de laboratoire
Code produit 30178673 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PEEK (Frit)
Conditionnement:
1 pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30178673 PEEK (Frit) 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178673 Fournisseur Sartorius Code fournisseur SBLAAU011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.65€
    21.30€ / Pack de 1
    Économisez 1.35€
    5% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Convertissez facilement les connecteurs Luer sur n'importe quel Sartobind™ Unité de laboratoire conforme à la norme UNF 10-32.
  • Des débits élevés et des temps de séjour réduits permettent d'obtenir des anticorps purs après l'équilibrage en moins de deux minutes.
  • La capacité de liaison dynamique maximale permet de préparer votre échantillon d'anticorps avec le rendement et la pureté les plus élevés possibles.
  • Les unités prêtes à l'emploi évitent le besoin de garnissage de colonne et de dégazage du tampon, tout en permettant une préfiltration en ligne pratique.
  • Résistance accrue à la pression dans une plateforme qui assure une purification fiable avec ou sans système de chromatographie liquide.
  • Conçue pour l'avenir, elle assure une transition aisée de vos cibles les plus prometteuses vers la production clinique et commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur
Matériau PEEK (Frit)