Learn More
Sartorius Sartobind™ Laboratoire Rapide A
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 30178672 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
4 unités
Conditionnement:
1 pack
Pack de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30178672 1 unité 1 pack
30178671 4 unités Pack de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30178672 Fournisseur Sartorius Code fournisseur SBLRA025EL1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    145.00€ / Pack de 1
    Économisez 8.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Unité de chromatographie d'affinité sur protéine A offrant une solution rapide, flexible et évolutive pour la purification des anticorps.
  • Des débits élevés et des temps de séjour réduits permettent d'obtenir des anticorps purs après l'équilibrage en moins de deux minutes.
  • La capacité de liaison dynamique maximale permet de préparer votre échantillon d'anticorps avec le rendement et la pureté les plus élevés possibles.
  • Les unités prêtes à l'emploi évitent le besoin de garnissage de colonne et de dégazage du tampon, tout en permettant une préfiltration en ligne pratique.
  • Résistance accrue à la pression dans une plateforme qui assure une purification fiable avec ou sans système de chromatographie liquide.
  • Conçue pour l'avenir, elle assure une transition aisée de vos cibles les plus prometteuses vers la production clinique et commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit 2,5 à 25 ml/min.
Type de colonne Affinité
Phase stationnaire Agarose ou protéine A
Diameter (Metric) Inner Column 25 mm
Volume (métrique) 0.5 mL
Quantité 1 unité