Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™ : Laboratoire V
Code produit 15955840 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Volume du lit:
150 ml
1 000 ml
250 ml
500 ml
Quantité:
12 unités de filtration de 150 ml + 2 g d’adjuvant de filtration
12 unités de filtration de 1 l + 20 g d’adjuvant de filtration
12 unités de filtration de 500 ml + 20 g d’adjuvant de filtration
12 unités de filtration de 1 l + sachet d’adjuvant de filtration de 40 g
24 unités de filtration de 150 ml + 5 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 1 l + 10 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 250 ml + 10 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 500 ml + 10 g d’adjuvant de filtration
24 unités de filtration de 500 ml + 5 g d’adjuvant de filtration
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume du lit Quantité unitSize
15955840 1 000 ml 12 unités de filtration de 1 l + sachet d’adjuvant de filtration de 40 g 12 pièces
15945840 1 000 ml 12 unités de filtration de 1 l + 20 g d’adjuvant de filtration 12 pièces
15935840 1 000 ml 24 unités de filtration de 1 l + 10 g d’adjuvant de filtration 24 pièces
15925840 500 ml 12 unités de filtration de 500 ml + 20 g d’adjuvant de filtration 12 pièces
15915840 500 ml 24 unités de filtration de 500 ml + 10 g d’adjuvant de filtration 24 pièces
15905840 500 ml 24 unités de filtration de 500 ml + 5 g d’adjuvant de filtration 24 pièces
15995830 250 ml 24 unités de filtration de 250 ml + 10 g d’adjuvant de filtration 24 pièces
15975830 150 ml 24 unités de filtration de 150 ml + 5 g d’adjuvant de filtration 24 pièces
15965830 150 ml 12 unités de filtration de 150 ml + 2 g d’adjuvant de filtration 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15955840 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. SDLV100040CE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour la clarification simultanée et la filtration stérile des cultures de cellules de mammifères de 50 ml à 1 l en une seule étape sans centrifugation.
Les kits Lab V Sartoclear Dynamics™  sont conçus pour la clarification simultanée et la filtration stérile de 50 ml à 1 L de bouillon de culture cellulaire de mammifère afin de préparer les échantillons pour les étapes de traitement ultérieures en aval, telles que la purification et la concentration des protéines. Les kits pratiques associent des sachets d’aide-filtre pour les unités de clarification et de filtration sous vide pour la filtration stérile.
Les kits Lab V Sartoclear Dynamics™  associent l’utilisation d’un adjuvant de filtration pour la clarification et d’une unité de filtration sous vide avec une membrane en polyéthersulfone de 0,22 μm pour la filtration stérile de cultures de cellules de mammifères allant jusqu’à 1 L. L’aide-filtre prête à l’emploi est fournie dans des sachets sans poussière et irradiés aux rayons gamma.
Les filtres pour flacons Sartolab™  RF avec flacons récepteurs, stérilisés par irradiation aux rayons gamma, sont
disponibles en volumes de 150 ml à 1 L.
  • Clarifier la culture cellulaire de mammifères à haute densité en quelques minutes
  • Solution novatrice
  • Rapide et sans effort
  • Pas besoin de centrifugation
Dix kits sont disponibles pour répondre à tous vos besoins en fonction de votre
volume de filtration et de la densité cellulaire de vos cultures de cellules
de mammifère.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de filtre Diatomaceous Earth/Heavy metal-free polystyrene/Heavy metal-free polyethylene
Type de produit Sartoclear Dynamics&trade: Lab V kits have been designed for cell harvesting of mammalian cell cultures, such as CHO, HEK, hybridomas and many others, with high cell densities.
Volume du lit 1 000 ml
Quantité 12 unités de filtration de 1 l + sachet d’adjuvant de filtration de 40 g
Débit 0.22 μm polyethersulfone/high flow rate
Comprend Each Sartoclear Dynamics&trade: Lab V kit is comprised of pouches of filter aid and vacuum filtration units (Sartolab&trade: RF) that match your needs. Find the right kit in just two easy steps: 1. Determine the volume range of your sample to be filtered. 2. Then reference this range to the cell density of your cell culture
Contenu et stockage ambient
À utiliser avec (application) culture/récolte de cellules de mammifères
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.