Description
- Avec un type de filtration par filtre à pression, le Sartolab Le P20 offre les débits les plus élevés avec une grande surface de filtration (20 cm²).²)
- Aucune perte de protéines avec une membrane à faible liaison
- Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
- Versions disponibles avec préfiltre pour les solutions à forte charge particulaire
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Registrado en FIFRA(EPA) |
| Couleur | Transparent |
| Connecteurs | Luer-Lock |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 20 ⊃cm² |
| Afficher plus |
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?