Learn More
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Code produit 18508074 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,45 μm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
18508074 0,45 μm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18508074 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 18076N
 Article restreint
En stock
Unité de filtration sous pression avec préfiltre pour la clarification de solutions à forte charge particulaire allant de 100 ml à 5 L.
  • Il est doté d'une entrée et d'une sortie à embout cannelé pour tuyau d'arrosage.
  • Comprend un 0,45 μmembrane en polyéthersulfone (PES)
  • Disponible en paquet contenant 100 pièces non stériles
  • Recommandé pour les solutions difficiles à filtrer comme les milieux contenant du sérum
  • Débits les plus élevés avec une grande surface de filtration (20 cm²)
  • Aucune perte de protéines avec une membrane à faible liaison
  • Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
  • Versions disponibles avec préfiltre pour les solutions à forte charge particulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Préfiltre
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 20 centímetros²
Type Unités de filtration
Volume (métrique) 1.2 mL
Diamètre (métrique) 61 mm
À utiliser avec (équipement) Sartolab P20
Volume d’échantillon 10 L