Learn More
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Code produit 18528074 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
18528074 0,2 μm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18528074 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 18092D
En stock
Unité de filtration sous pression avec préfiltre pour la filtration stérile ou la clarification de milieux, de solutions aqueuses et de mélanges de solvants par lots allant de 100 ml à 5 L.
  • Débits les plus élevés avec une grande surface de filtration (20 cm²)
  • Aucune perte de protéines avec une membrane à faible liaison
  • Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
  • Versions disponibles avec préfiltre pour les solutions à forte charge particulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Pré-filtre
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 20 centímetros²
Type Unités de filtration
Volume (métrique) 1.2 mL
Diamètre (métrique) 61 mm
À utiliser avec (équipement) Sartolab P20
Volume d’échantillon 10 L