Description
- Unités à usage unique pour la filtration stérile ou la clarification des volumes d’échantillons jusqu’à 50 ml
- La membrane asymétrique en polyéthersulfone fournit des débits rapides et garantit une faible liaison protéique et des substances extractibles
- Conditionnement individuel, stérile et prête à l’emploi
- L’unité comprend un entonnoir avec sa housse de protection, un tube conique de 50 ml avec une zone d’écriture et des graduations, un connecteur de tubulure pour la connexion sous vide, un bouchon à vis pour le stockage de votre filtrat
- La conception de l’adaptateur jaune reliant l’entonnoir au tube conique garantit un joint étanche au vide
- Débits les plus élevés avec une membrane asymétrique et une grande surface
- Aucune perte de protéines avec une membrane à liaison protéique très faible
- Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
- Risque de contamination réduit grâce à une unité complète prête à l’emploi (aucun transfert supplémentaire de liquide nécessaire pour le stockage)
- Peut être utilisé comme système autonome ou avec le Sartolab™ MultiStation, qui permet la filtration parallèle de jusqu'à 6 échantillons
Spécification
Spécification
| Description | Avec flacon de réception (RF) |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Filtre à vide |
| À utiliser avec (équipement) | MultiStation |
| Matériau | Polystyrène |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,45 μm |
| Volume d’échantillon | 50 mL |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Filtration sous vide |
| Afficher plus |