Learn More
Sartorius Kit de filtration sous vide Sartolab™ PES
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit p-9023003 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
Conditionnement:
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
16575010 0,22 μm 24 pièces
16585010 0,45 μm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16575010 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 180E012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Unité de filtration sous vide PES avec RF conçue pour les échantillons de 50 ml.
  • Unités à usage unique pour la filtration stérile ou la clarification des volumes d’échantillons jusqu’à 50 ml
  • La membrane asymétrique en polyéthersulfone fournit des débits rapides et garantit une faible liaison protéique et des substances extractibles
  • Conditionnement individuel, stérile et prête à l’emploi
  • L’unité comprend un entonnoir avec sa housse de protection, un tube conique de 50 ml avec une zone d’écriture et des graduations, un connecteur de tubulure pour la connexion sous vide, un bouchon à vis pour le stockage de votre filtrat
  • La conception de l’adaptateur jaune reliant l’entonnoir au tube conique garantit un joint étanche au vide
  • Débits les plus élevés avec une membrane asymétrique et une grande surface
  • Aucune perte de protéines avec une membrane à liaison protéique très faible
  • Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
  • Risque de contamination réduit grâce à une unité complète prête à l’emploi (aucun transfert supplémentaire de liquide nécessaire pour le stockage)
  • Peut être utilisé comme système autonome ou avec le Sartolab™ MultiStation, qui permet la filtration parallèle de jusqu'à 6 échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec flacon de réception (RF)
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre à vide
À utiliser avec (équipement) MultiStation
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,22 μm
Volume d’échantillon 50 mL
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Filtration sous vide
Type Dispositif de filtration
Volume (métrique) 150 ml (entonnoir)
Volume (métrique) du collecteur 50 ml