Learn More
Sartorius Sartolab RF 50
BIOPHARMA
Code produit 17961003 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
Conditionnement:
96 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
17961003 0,45 μm 96 pièces
17542075 0,22 μm 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17961003 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 180F01E8
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Les unités de filtration sous vide en PES Sartolab RF 50 sont conçues pour la filtration stérile des échantillons jusqu’à 50 ml.
  • Débits les plus élevés avec grande surface de filtration
  • Aucune perte de protéines grâce à une membrane à faible affinité protéique
  • Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
  • Risque de contamination réduit grâce à une unité complète prête à l’emploi
  • Peut être utilisé comme système autonome ou avec la MultiStation Sartolab™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre à vide
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 50 mL
À utiliser avec (équipement) MultiStation
Volume d’échantillon 50 mL