Learn More
Sartorius kit de filtration sous vide Sartolab™ RF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17444412 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,1 μm
0,22 μm
0,45 μm
Volume d’échantillon:
150 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Volume d’échantillon unitSize
17444412 0,1 μm 250 ml 12 pièces
17454412 0,1 μm 1 000 ml 12 pièces
17464412 0,22 μm 150 mL 12 pièces
17474412 0,22 μm 250 ml 12 pièces
17484412 0,22 μm 500 mL 12 pièces
17494412 0,22 μm 1 000 ml 12 pièces
17444422 0,45 μm 150 mL 12 pièces
17454422 0,45 μm 250 ml 12 pièces
17464422 0,45 μm 500 mL 12 pièces
17474422 0,45 μm 1 000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17444412 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 180D03E
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les unités de filtration sous vide RF Sartorius Sartolab™ sont des unités à usage unique pour la filtration stérile d’un échantillon.
Composé de :
  • Entonnoir gradué avec membrane en polyéthersulfone (PES), adaptateur à vide et couvercle
  • Une bouteille, avec graduation et champ d’écriture
  • Un raccord de tube pour la connexion sous vide (pour la filtration autonome)
  • Bouchon à vis pour le stockage du filtrat (emballé individuellement pour maintenir la stérilité)
Avantages :
  • Débits les plus élevés avec grande surface de filtration
  • Aucune perte de protéines grâce à une membrane à faible affinité protéique
  • Faible volume mort grâce à un support de membrane optimisé
  • Peut être utilisé comme système autonome ou avec la Multistation Sartolab™, qui permet une filtration parallèle de 6 échantillons maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
Type de filtre Filtre à vide
À utiliser avec (équipement) Sartolab RF
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,1 μm
Volume d’échantillon 250 ml
Stérilité Stérile
Comprend Flacon récepteur
Type Filtre à vide
Volume (métrique) 250 mL