Learn More
Sartorius Flacon de stockage en polystyrène à usage unique Sartolab™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17404412 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon:
150 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon unitSize
17404412 150 mL 12 pièces
17414412 250 ml 12 pièces
17424412 500 mL 12 pièces
17434412 1 000 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17404412 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 18022E
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons en polystyrène à usage unique Sartorius Sartolab pour le stockage de milieux, de tampons et d’autres solutions aqueuses.
  • Les flacons peuvent être utilisés avec toutes les unités de filtration sous vide Sartolab™ RF | BT avec une taille de col de 45 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Sartolab
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) Polystyrène
Volume d’échantillon 150 mL