Learn More
Sartorius Flacon de stockage en polystyrène à usage unique Sartolab™
Tous les produits Sartorius Produits
Description
- Les flacons peuvent être utilisés avec toutes les unités de filtration sous vide Sartolab™ RF | BT avec une taille de col de 45 mm
Specifications
Specifications
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polystyrène |
| Matériau (membrane) | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Sartolab™ |
| Volume d’échantillon | 1 000 ml |