Learn More
Sartorius Accessoires pour l’échantillonneur d’air MD8 Airscan™
Code produit 15972580 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur
Anneau d’adaptateur intermédiaire
Connecteur
Connecteur en aluminium
Kit de connecteurs en aluminium
Pile de filtres en aluminium
Support de filtre
Télécommande
À utiliser avec (application):
Adaptateur pour produits jetables gélatine à adapter à l’entrée MD8
Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante
Connecteurs 17658 et 17659
Le connecteur G-S relie l’entrée de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible
Le connecteur S-F relie le tuyau flexible au support de filtre pour Triclamp
Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm
Pile de 10 supports de filtres ouverts
Plaques de milieux de culture
Pour la détection quantitative des organismes en suspension dans l’air, principalement dans les zones stériles des salles blanches de classe A / B, des isolateurs, ou des machines de formage-remplissage-scellage
Pour le remplacement de pièces intermédiaires de la pile en aluminium
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type À utiliser avec (application) Conditionnement
15972580 Anneau d’adaptateur intermédiaire Pour le remplacement de pièces intermédiaires de la pile en aluminium 1 pièce
15952570 Adaptateur Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante 1 pièce
15952590 Adaptateur Plaques de milieux de culture 1 pièce
11735775 Télécommande Pour la détection quantitative des organismes en suspension dans l’air, principalement dans les zones stériles des salles blanches de classe A / B, des isolateurs, ou des machines de formage-remplissage-scellage 1 pièce
15942580 Pile de filtres en aluminium Pile de 10 supports de filtres ouverts 1 pièce
15932580 Support de filtre Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm 1 pièce
15626314 Kit de connecteurs en aluminium Connecteurs 17658 et 17659 2 pièces
15932590 Support de filtre Adaptateur pour produits jetables gélatine à adapter à l’entrée MD8 1 pièce
15952580 Connecteur en aluminium Le connecteur G-S relie l’entrée de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible 1 pièce
15962580 Connecteur Le connecteur S-F relie le tuyau flexible au support de filtre pour Triclamp 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15972580 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 17660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    217.41€ / 1 pièces
    Économisez 24.59€
    10% de réduction
En stock
Accessoires à utiliser avec l’échantillonneur d’air MD8 Airscan™. Le MD8 est utilisé pour la détection quantitative des organismes en suspension dans l’air, principalement dans les zones stériles des salles blanches de classe A / B, des isolateurs,
Accessoires
Adaptateur, connecteur - 14-555-869
  • Connecte l’Airscan à l’isolateur via un tuyau flexible en PVC et une capsule filtrante
  • Raccord cannelé DN 30 vers bride sanitaire de 1 à 11 in
Adaptateur, connecteur - 14-555-890
  • Connecte l’Airscan à l’isolateur via une tubulure en silicone et une capsule filtrante
  • Raccord cannelé DN 25 vers bride sanitaire de 1 à 11 in
Adaptateur, plaque - 14-555-876
  • Pour plaques de milieux de culture
Adaptateur, anneau - 14-555-912
  • Pièce de rechange pour la pile en aluminium
  • Partie intermédiaire (milieu)
Pile en aluminium - 14-555-878
  • Pile de 10 porte-filtres ouverts
Kit d’étalonnage - 14-555-868
  • Appareil de mesure du débit portatif pour les échantillonneurs d’air série MD8
Capsule, Sartoflor - 14-555-889
  • Avec membrane en PTFE et entrée et sortie de bride sanitaire
  • Pour la filtration d'air stérile, insérée entre les MD8 airscan et isolateur
Mallette de transport - 14-555-873
  • Mallette stable pour le transport et le stockage de l’unité et des accessoires
Pince, bride - 14-555-891
  • Pour brides sanitaires de 1 à 11 in
Connecteur - 14-555-879
  • Aluminium
  • Kit de connecteurs pour MD 8 (SM 16743/44)
Connecteur - 14-555-909
  • Aluminium
  • Connecte l’admission de l’échantillonneur d’air au tuyau flexible
Connecteur - 14-555-910
  • Aluminium
  • Connecte le tuyau flexible au porte-filtre/adaptateur
Connecteur - 14-555-911
  • Tuyau flexible à l’adaptateur/porte-filtre (S-F)
  • Pour Tri-Clamp
Porte-filtre - 14-555-880
  • Peut accueillir des filtres en gélatine de 80 mm
  • Pièce de rechange pour la pile en aluminium
Porte-filtre - 14-555-884
  • Adaptateur pour unités de filtre en gélatine (produits jetables en gélatine) pour s’adapter sur l’entrée du MD8
Joint torique - 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Télécommande - 14-555-877
  • À utiliser avec un PC (logiciel du système de dialogue)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Pour le remplacement de pièces intermédiaires de la pile en aluminium
Type Anneau d’adaptateur intermédiaire
Volume (métrique) 0,2 à 1 ml
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur d’air MD8 Airscan