Learn More
Sartorius Contrôleur de pression d’air (APC) pour les modèles Vivacell
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
Pour les modèles Vivacell 20, 70,100 et 250. Complet avec manomètre, régulateur, valve de sécurité de surpression, connecteur femelle pour produits sous pression Sartorius Stedim Biotech et ligne d’extension de 1 m (tubulure pneumatique de 4 mm) avec connecteurs mâles et femelles et 1 m de tubulure d’entrée de 6 mm.
Spécification
Spécification
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Vivacell 20, 70, 100 et 250 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Contrôleur de pression d'air |