Learn More
Sartorius Cartouches de déionisation Arium™ 615DI
Code produit 11770216 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
600
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Matériau unitSize
11770216 600 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11770216 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 615DI014
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cartouches arium™ 615DI sont conçues pour produire de l’eau hautement déionisée.Les cartouches DI contiennent des résines d’échange d’ions très efficaces pour éliminer les cations et anions de l’eau en échangeant H+ et OH–.Le lit mixte uniforme et compact assure une désalinisation fiable et une utilisation optimale du matériau en résine, réduisant ainsi la conductivité jusqu’à 0,1 μs/cm.
  • Conception compacte, facile à installer
  • Procédure fiable, il suffit de remplacer la résine lorsque sa capacité est épuisée
  • Conductivité généralement de <0,1 μs/cm
  • Haute efficacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cartouche de déionisation
Température de l’eau d’alimentation (métrique) 35°C
Débit 600
Comprend Kit de connecteurs de tube
Raccord d’entrée (impériale) 0,75 in
Matériau Acier inoxydable
Volume (métrique) de rinçage 20 L
Hauteur (métrique) 60 cm
Diamètre (métrique) 23,7 cm