Learn More
Sartorius Sachet arium™ pour cuve arium
Code produit 14801382 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
50 L
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
14801382 20 L 2 pièces
13407068 50 L 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 14801382 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OCBS20
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le sachet Arium™ protège l’utilisateur des procédés de nettoyage avec des produits chimiques dangereux
Le sachet arium™ est composé de film 71S et utilisé dans les cuves d’arium™. Contrairement aux autres cuves d’eau typiques, le sac arium™ protège les utilisateurs, en ce sens que les procédés de nettoyage avec des produits chimiques d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 L
À utiliser avec (équipement) Système de bagtank Arium
Type Sachet
Matériau Film S71
Largeur (métrique) 16,6 cm
Hauteur (métrique) 86,5 cm
Profondeur (métrique) 43,7 cm