Learn More
Sartorius Pompe de distribution arium™
Code produit 14861372 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
8,5 po
Alimentation électrique:
230 V/50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Alimentation électrique Conditionnement
14861372 8,5 po 230 V/50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14861372 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OADP20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.23€
    475.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.23€
    4% de réduction
Expédition estimée: 26-10-2026
Pompe supplémentaire en option pour une utilisation avec une cuve arium™ de 20 L
Une pompe supplémentaire en option pour une cuve de 20 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 35°C
À utiliser avec (équipement) Bagtank Arium de 20 L
Type Pompe de distribution
Type de protection IP 20
Dimensions (L x l x H) 78,7 x 4,33 x 5,8 po (200 x 11 x 14,8 cm)
Longueur (impériale) 78,7 po
Longueur (métrique) 200 cm
Largeur (impériale) 4,33 in
Largeur (métrique) 11 cm
Hauteur (impériale) 5,8 po
Hauteur (métrique) 14,8 cm
Profondeur (impériale) 8,5 po
Profondeur (métrique) 21,6 cm
Poids (impériale) 6,3 lb
Poids (métrique) 2,9 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 220 V
Fréquence 50 Hz