Description
Water Guard d’Arium™ détecte les fuites d’eau précoces. Cela signifie que votre laboratoire bénéficie d’une protection optimale contre les dommages causés par l’eau. Grâce à ses matériaux de haute qualité et à ses capteurs finement réglés, Water Guard Arium™ est le partenaire idéal pour les systèmes d’eau de laboratoire et ultra-pure. Les fuites sont enregistrées par un capteur optique. Celui-ci ferme automatiquement la ligne d’entrée et déclenche un signal d’avertissement sonore. En outre, l’utilisateur peut également surveiller en permanence l’état du système sur l’écran LED intégré.
- Protège de manière fiable contre les fuites
- Très sensible, également adapté à l’eau ultra-pure
- Matériau de qualité élevée, non corrosif
- Alarme visuelle et sonore
- Facile à installer
- Support mural intégré pour électrovanne
- Bloque automatiquement la conduite d’eau d’alimentation lorsqu’une fuite est détectée
- Alimentation électrique
- Polyvalente
- Domaines d’application : Pour l’installation dans les entrées d’eau d’alimentation sur les systèmes Arium™
Spécification
Spécification
| Type | Arium Water Guard |
| À utiliser avec (application) | Pour l’installation dans les entrées d’eau d’alimentation sur les systèmes Arium™ |
| Température (impériale) en fonctionnement | 41°F à 86°F |
| Température (métrique) en fonctionnement | 5°C à 30°C |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes Arium™ |