Learn More
Sartorius Plaques gélosées BACTair™, TSA
Code produit 11790896 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11790896 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11790896 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 14320110ACD
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un nouvel impact pour la surveillance microbiologique de l’air - pour une récupération exceptionnelle des micro-organismes en suspension dans l’air
Ce système d’échantillonnage des micro-organismes en suspension dans l’air permet l’impaction sur les plaques de milieux de culture, où les plaques fonctionnent directement comme têtes de prélèvement. Cela signifie que les propriétés de la collection sont intégrées directement dans les plaques de culture. Les plaques de tamis en métal ou les têtes de prélèvement en métal avec fentes, qui doivent être stérilisées régulièrement pour les échantillonnages de routine, sont éliminées. Les tamis et fentes non stériles appartiennent désormais au passé. La géométrie de la plaque de milieu de culture et les 400 trous de la plaque de tamisage offrent une efficacité d'échantillonnage exceptionnelle, généralement supérieure à celle des autres échantillonneurs à impact. Cette nouvelle méthode utilise l'échantillonneur d'air AirPort MD8 pour pomper le flux d'air. BACTairs™ sont prêts à se connecter à l'AirPort MD8
  • Conditionnement individuel stérile
  • Tamis jetable intégré
  • Pré-rempli de milieu gélosé
  • échantillons 1m 3 en 8 minutes
  • Géométrie optimisée
Géométrie optimisée
Le nombre de trous d'impaction et leur position optimale par rapport à la zone d'échantillonnage sont essentiels pour obtenir des résultats fiables.
Étude comparative de récupération
BACTair™ présente le taux de récupération bactérienne le plus élevé grâce à une géométrie optimisée et à une conception entièrement jetable. Les aérosols de trois suspensions de bactéries différentes sont libérés dans un canal d’échantillonnage dans des conditions définies. À la fin du canal, les aérosols sont échantillonnés à l’aide de quatre méthodes de surveillance de l’air différentes. Comme méthode de référence, deux systèmes d'impacteurs parallèles ont été utilisés (récupération à 100 %).
Facteurs de correction
BACTair™ comporte 400 trous d'impact d'air. Un facteur de correction n’est pertinent qu’avec des comptages CFU très élevés. La récupération des unités formant des colonies dépend du nombre de trous dans la plaque de tamis sur lesquels l’air est affecté. Plus le nombre de trous est faible, plus le risque est élevé que plus d’un micro-organisme passe dans un seul trou (chevauchement de colonies).
Effets de l'évaporation
Grâce à sa conception optimale BACTair™ Elle présente les effets de dessiccation les plus faibles et permet la croissance de micro-organismes viables dans des conditions optimales. Pendant la période d'échantillonnage, le milieu de culture peut se dessécher, inhibant ainsi la croissance des micro-organismes collectés. Le poids de plusieurs BACTair™ a été mesuré avant et après l'échantillonnage et comparé à d'autres plaques ou bandes d'agar d'impaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Détecte Micro-organismes hétérotrophes
Forme Gélose
Format Agar, assiette, emballée individuellement
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu Gélose Trypticase soja
Type de produit Prepared Microbiology Plate
Stérilité Stérile
Classe d’organisme cible Micro-organismes aérobies
Type de test Test environnemental
À utiliser avec (application) Surveillance de l’air
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur d’air portatif AirPort MD8
Comprend Tamis jetable intégré
Matériau Polystyrène
Nbre de positions 400
Type d’emballage Emballage individuel
Quantité 10/boîte
Dimensions (Dia. x H) 116 x 24 mm
Largeur (métrique) 116 mm
Hauteur (métrique) 24 mm
Diamètre (métrique) 116 mm