Learn More
Sartorius Kits de détermination de la densité pour balances
Code produit 15229134 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Balance CPA
Balance Cubis
Balance de précision Extend ED, LA, LP
Gamme de produits:
Cubis I
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Gamme de produits Conditionnement
15229134 Balance Cubis Cubis I 1 pièce
10131371 Balance CPA - 1 pièce
10603932 Balance de précision Extend ED, LA, LP - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15229134 Fournisseur Sartorius Code fournisseur YDK01MS
 Article restreint
En stock
À utiliser avec les balances Sartorius pour déterminer la densité des solides et des liquides
Tous les kits comprennent
  • 2 béchers (7 mm et 55 mm de diamètre)
  • Cadre de barre
  • Thermomètre avec barre de maintien
  • Plomb en verre
  • Tamis pour immerger les échantillons (assemblage de support pour bacs)
  • Porte-échantillons (assemblage de support pour bacs)
  • Plateforme métallique
Le kit CPA contient
  • Joint pour modèles ME
  • Disque de compensation pour modèles ME235S/P et ME254S
  • 3 adaptateurs
Cubis Les kits comprennent
  • Adaptateur pour modèles LA/LP avec pare-vent pour balance de précision
Le kit ED étendu contient
  • Adaptateurs pour modèles LA/LP : 1 avec et 1 sans pare-vent analytique
  • Disque de compensation pour les modèles LA/LP2300D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance Cubis
À utiliser avec (application) Détermination de la densité des solides et des liquides
Comprend 2 béchers (7 mm et 55 mm de diamètre), cadre à barres, thermomètre
Gamme de produits Cubis I
Type Kit de détermination de la densité