Learn More
Sartorius Milieu nutritif Biosart™ 100
Code produit 10307601 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Détecte:
Entérocoques
Escherichia coli et coliformes
Levures et moisissures
Levures, moisissures et bactéries
Microorganismes tolérants à l’acide
Numération totale
Pseudomonas aeruginosa
Type de milieu:
Caso (caséine soja)
Cétrimide
Différentiel WL ; Différentiel Wallerstein
Gélose de Sabouraud
KF Strep ; Azide
Levure et moisissure m-Green, Schaufus Pottinger
Milieux WL ; Wallerstein
Moût
R2A
Sulfate laurique / Teepol
Sérum d’orange
TGE ; Numération totale
TTC Tergitol
TTC ; Numération totale
m Endo
m-Green sélectif pour levures et moisissures
mFC
Type d’emballage:
Ampoule
Quantité:
2,5 ml
Conditionnement:
50 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Détecte Type de milieu Type d’emballage Quantité unitSize
10307601 Numération totale R2A Ampoule 2,5 ml 50 pièces
11776025 Escherichia coli et coliformes Sulfate laurique / Teepol Ampoule 2,5 ml -
10516281 Escherichia coli et coliformes TTC Tergitol Ampoule 2,5 ml -
11756025 Numération totale Caso (caséine soja) Ampoule 2,5 ml 50 pièces
10747081 Pseudomonas aeruginosa Cétrimide Ampoule 2,5 ml -
10042301 Entérocoques KF Strep ; Azide Ampoule 2,5 ml 50 pièces
11766025 Levures et moisissures m-Green sélectif pour levures et moisissures Ampoule 2,5 ml 50 pièces
11753693 Escherichia coli et coliformes m Endo Ampoule 2,5 ml 50 pièces
10072301 Escherichia coli et coliformes mFC Ampoule 2,5 ml 50 pièces
10652602 Levures et moisissures Levure et moisissure m-Green, Schaufus Pottinger Ampoule 2,5 ml 50 pièces
10544201 Microorganismes tolérants à l’acide Sérum d’orange Ampoule 2,5 ml 50 pièces
11786025 Levures et moisissures Gélose de Sabouraud Ampoule 2,5 ml 50 pièces
10265421 Entérocoques Différentiel WL ; Différentiel Wallerstein Ampoule 2,5 ml 50 pièces
11762335 Numération totale TTC ; Numération totale Ampoule 2,5 ml 50 pièces
15932530 Levures et moisissures Moût Ampoule 2,5 ml 50 pièces
10178572 Levures, moisissures et bactéries Milieux WL ; Wallerstein Ampoule 2,5 ml 50 pièces
10009920 Numération totale TGE ; Numération totale Ampoule 2,5 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10307601 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 1640002RAK
Milieux nutritifs microbiologiques pour unités de filtration
Biosart™ 100 moniteurs ont été spécialement conçus pour les tests microbiologiques des produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, de l'eau et autres liquides. Ces moniteurs stériles avec tampon de cellulose et filtre à membrane intégrés sont prêts à l’emploi. Biosart™ 100 milieux nutritifs pour humidifier le coussinet sont disponibles en ampoules plastiques stérilisées individuellement et pratiques. Chaque boîte de Biosart™ 100 Nutrient Media contient 50 ampoules de milieu stérile, chacune de 2,5 ml, et un certificat de lot. Conservés dans des conditions appropriées (+4 °C), les milieux de culture ont une durée de conservation de 12 mois (sauf pour Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate et Tergitol qui ont une durée de conservation de 9 mois). Biosart™ 100 Nutrient Media sont conformes aux réglementations et recommandations internationales : Pharmacopées internationales, DIN et ISO normes, normes américaines pour l'eau et les aliments, réglementation sur l'eau minérale, directives des industries agroalimentaires. Dans le cadre de la procédure d'assurance qualité et des normes de contrôle qualité rigoureuses, chaque lot a été soumis à des tests. Sartorius Les tests internes portant sur la promotion de la croissance, la stérilité et les paramètres physiques et techniques ont été réussis. Les™ milieux de culture Biosart 100 sont pratiques à utiliser et éliminent la manipulation d'ampoules en verre.
  • milieu préstérilisé
  • certificat de qualité pour chaque lot
  • conformes aux réglementations internationales
  • Récupération homogène
  • Prête à l’emploi
  • longue durée de conservation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN, ISO
Contenu et stockage 4°C
Détecte Numération totale
Forme Liquide
Origine de la fabrication États-Unis
Type de milieu R2A
Type de produit Médias tubulaires
Stérilité Stérile
Type de test Tests microbiologiques
À utiliser avec (application) Test microbiologique des produits pharmaceutiques, agroalimentaires, des boissons, de l’eau et autres liquides
Type d’emballage Ampoule
Quantité 2,5 ml