Description
Proposé avec plusieurs seuils de rétention des molécules et deux options de membrane :
- Le triacétate de cellulose (CTA) présente une hydrophilicité élevée et une liaison non spécifique très faible.
- Coulées sans support qui pourrait lier les solutés filtrés, ces membranes sont idéales lorsque la récupération de molécules à haute cible à partir du filtrat est importante.
- Les membranes en polyéthersulfone (PES) présentent de faibles caractéristiques d'encrassement,
- Disposez d’une surface uniforme, dépourvue d’interactions hydrophobes ou hydrophiles, offrant d’excellentes récupérations protéiques pour la plupart des solutions.
Applications typiques pour Vivaspin™ Le filtrat comprend :
- Préparation d’échantillons pour médicament libre
- Analyses de métabolites ou d’hormones
- Déprotéinisation des échantillons
- Séparation des protéines des substances à faible poids moléculaire dans des échantillons biologiques
- Capacité d’échantillonnage de 0,5 à 2,5 ml
- Peut être utilisés dans des rotors à godets oscillants ou à angle fixe, acceptant des tubes à centrifuger standard à fond conique ou plat de 15 ml
- Filtrez généralement 90 % du volume d’échantillon initial en 30 minutes
- Évitez le blocage prématuré de la membrane par des échantillons chargés de particules
- Récupérez l’ultrafiltrat immédiatement après centrifugation sans démontage
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 300 kDa |
| Volume d’échantillon | 0,5 à 2,5 ml |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Ultrafiltration par centrifugation à petit volume d’échantillons biologiques |
| Force max. | 2 000 x G (rotor à angle fixe) ; 2 500 x G (rotor à godets oscillants) |
| Quantité | 12 Paquets |
| Afficher plus |