Description
Associe une structure de pore uniforme à un débit et un taux d’adsorption élevés. Les filtres à membrane en nitrate de cellulose Sartorius sont parfaitement adaptés aux kits de diagnostic. Les filtres hydrophiles non stériles de porosités différentes et de diamètres différents sont conditionnés en vrac afin de réduire les coûts et de gagner de l’espace.
- Les filtres en nitrate de cellulose associent des débits élevés à une adsorption non spécifique élevée
- Rétention précise des particules et taux de capture d’une fiabilité remarquable pour les microorganismes
- Très avantageux pour les kits de diagnostic et compatibles avec les solutions aqueuses, les hydrocarbures et plusieurs autres solvants organiques
- Les filtres sont dotés d’une structure de pores uniforme et sont disponibles dans une variété de diamètres et de tailles de pores
- Tailles des pores : μ0,45 m, μ0,65 m, μ0,8 m, μ1,2 m, 3,0 μm, 5 μm et 8 μm
- Les pores de plus grande taille (8 μm, 5 μm, 3 μm) sont utiles pour la rétention cellulaire et la préfiltration
- La taille des pores de 0,45 est idéale pour le prélèvement et la filtration des particules
- Diamètres : 13, 25, 37, 47, 50, 90 et 100 mm (0,5 à 3,9 in)
- Les filtres non grillagés peuvent être stérilisés par autoclave (voie humide) à 121 °C, à l'oxyde d'éthylène ouγ -irradiation à 25 kGy
- L’étiquette de boîte indique le type, la quantité, le diamètre, la taille des pores et le numéro de lot
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Point à bulle | 0.3bar |
| Couleur | blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Filtre à membrane |
| Format | Disque |
| Matériau | Nitrate de cellulose |
| Matériau (membrane) | Nitrate de cellulose |
| Porosité | 8 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |