Learn More
Sartorius Système complet pour les modèles Vivaflow™
Code produit 11576434 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50
Zone de filtration:
200 cm2
50 cm2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Zone de filtration unitSize
11576434 Vivaflow™ 50 50 cm2 1 pièce
11556434 Vivaflow™ 200 200 cm2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11576434 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VFS504
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Kit complet d’accessoires pour le concentrateur modulaire à flux tangentiel Vivaflow™ avec une pompe de 115 V.
Les concentrateurs modulaires à flux tangentiel Vivaflow 50 et Vivaflow 200 permettent une concentration bien plus rapide avec moins de rétention par rapport aux dispositifs comparables. Le circuit de flux à canal étroit en zigzag unique augmente considérablement la turbulence du flux transversal tout en réduisant les exigences de la pompe.
Système complet Vivaflow 200
  • Peut concentrer 1 litre jusqu’à 50 fois en moins de 30 minutes
  • Pour accélérer la filtration ou pour traiter des volumes de 5 litres ou plus, deux modules Vivaflow 200 peuvent être raccordés en parallèle
  • Comprend une pompe (115 V), une tête de pompe Easy-Load (taille 16), une tubulure et un réservoir de diafiltration / échantillonnage de 500 ml
Système complet Vivaflow 50
  • Permet de concentrer des volumes de seulement 100 ml jusqu’à moins de 10 ml en quelques minutes
  • Jusqu’à six modules interconnectés peuvent concentrer 3 litres plus de 50 fois en 60 minutes
  • Comprend une pompe (115 V), une tête de pompe Easy-Load (taille 16), une tubulure, un réservoir de diafiltration / échantillonnage de 500 ml, un support de module, un indicateur de pression, des connecteurs en T et des interconnecteurs série
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Vivaflow™ 50
Matériau Joint et joint torique en silicone, PP, indicateur de pression à ressort en acier inox, réducteur de débit en PP, raccords en nylon, tubulure en PVC (de qualité médicale)
Matériau (membrane) TPX
Stérilité Non-sterile
Zone de filtration 50 cm2
Comprend Pompe (115 V), tête de pompe Easy-Load (taille 16), tubulure, échantillon de 500 ml, réservoir de diafiltration, support du module, manomètre, connecteurs en T, interconnecteurs série
Quantité À l’unité
Type Système de concentration
Volume (métrique) de rétention 1,5 ml
Dimensions (L x l x H) 4,21 x 0,98 x 3,3 in. (10,7 x 2,5 x 8,4cm)
Longueur (impériale) 4,21 in
Longueur (métrique) 10,7 cm
Largeur (impériale) 0,98 in
Largeur (métrique) 2,5 cm
Hauteur (impériale) 3,3 in
Hauteur (métrique) 8,4 cm