Learn More
Sartorius Module d’interface pour balances Cubis
GREENER_CHOICE
Code produit. 15385601 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Type de connexion:
Option P : RS-232 9 broches, PS/2
À utiliser avec (application):
Connexion d’un PC ou d’un clavier
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15385601
Marque: Sartorius YDO01MSP
Module d’interface à utiliser avec les balances Cubis.
  • Option R (YDO01MS-R) : Interface de données RS-232C, 25 broches, pour la connexion d’accessoires Cubis
  • Option B (YDO01MS-B) : Module d’interface Bluetooth™ pour la connexion sans fil de l’imprimante de données YDP10BT
  • Option P (YDO01MS-P) : Interface de données RS-232C, 9 broches, y compris un port PS/2 pour connecter un PC ou un clavier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Balance Cubis
Type de connexion Option P : RS-232 9 broches, PS/2
À utiliser avec (application) Connexion d’un PC ou d’un clavier
Type Interface de données