Learn More
Sartorius Balances électroniques à plateau supérieur Entris™
Code produit 15253923 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
3,2 kg
4,2 kg
5,2 kg
8,2 kg
Précision affichage:
10 mg
100 mg
Comprend:
Calibrage interne
Étalonnage externe
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Comprend unitSize
15253923 8,2 kg 100 mg Étalonnage externe 1 pièce
15263903 4,2 kg 10 mg Calibrage interne 1 pièce
15234946 5,2 kg 100 mg Calibrage interne 1 pièce
15273903 3,2 kg 10 mg Calibrage interne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15253923 Fournisseur Sartorius Code fournisseur ENTRIS82011S
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utiles pour réaliser rapidement de nombreuses pesées répétées
ulliAffichage rétroéclairé blanc à contraste élevé avec des chiffres de 15 mm ; facilité de lecture exceptionnelle dans n’importe quelles conditions d’éclairage de la pièce/liliNouveau concept de fonctionnement : configuration simple des réglages individuels via des courts messages d’invite guidés par menus (choix parmi 5 langues) et navigation simple à l’aide des touches de déplacement du curseur/liliPort d’interface bidirectionnel RS-232C ; câble Sartorius en optionnel pour la connexion de la balance à un port USB/liliOpération totalement facilitée/liliToutes les touches sont à confirmation tactile/liliPanneau de commande clairement défini/liliLa cellule de pesée monolithique offre une grande stabilité thermique et des temps de réponse extrêmement rapides/liliTemps de réponse rapide et stabilité de l’affichage/liliInterface utilisateur multilingue/liliBasculement des unités jusqu’à 5 unités/li/ulbr /strongApplications/strongbr /Pesée en pourcentage, basculement d’unités, pesée animale, total net, calcul, détermination de la densité et comptagebr /br /divstrongServices d’étalonnage Innocal/strong/divdivDisponible dans les articles contenant quot;i-1SUSquot; dans le N° du fabricant : 14-559-023, -024,- 025, -026, -027, -028, -029, -030./div
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS-232C, 25 broches
Capacité 8,2 kg
Précision affichage 100 mg
Comprend Étalonnage externe
Linéarité 300 mg
Modèle ENTRIS8201-1S
Reproductibilité 100 mg
Temps de stabilisation 1,5 sec
Type Balance à plateau
Dimensions (L x l x H) 303 x 230 x 91 mm (12,9 x 9,0 x 3,6 po)
Largeur (métrique) du bac 180 mm
Profondeur (métrique) du bac 180 mm
Poids (impériale) 6,0 lb
Poids (métrique) 2,7kg